A7222
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
≥96.0% purity (HPCE), solid
Sinonimo/i:
1,3,6-Pyrenetrisulfonic acid, 8-amino trisodium salt, APTS, Trisodium 8-aminopyrene-1,3,6-trisulfonate
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt, ≥96.0% (HPCE), solid
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (HPCE)
Stato
solid
tecniche
titration: suitable
Colore
beige to dark beige
yellow to dark yellow
Punto di fusione
≥250 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].Nc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11NO9S3.3Na/c17-11-5-12(27(18,19)20)8-3-4-10-14(29(24,25)26)6-13(28(21,22)23)9-2-1-7(11)15(8)16(9)10;;;/h1-6H,17H2,(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;/q;3*+1/p-3
XSTNYACEWLNWPY-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?