Vai a
69870
Morin hydrate
suitable for microscopy, for the determination of Al, Be, Zn, Ga, In, Sc, 1-2 mol/mol water
Sinonimo/i:
2′,3,4′,5,7-Pentahydroxyflavone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 101.00
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 168.00
50 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 584.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10O7 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.24 (anhydrous basis)
EC Number:
207-542-9
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
75660
Beilstein/REAXYS Number:
327474
Assay:
≥85% (HPLC)
Form:
powder
CHF 101.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥85% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
quality
for the determination of Al, Be, Zn, Ga, In, Sc
technique(s)
titration: suitable
impurities
1-2 mol/mol water
mp
299-300 °C
solubility
methanol: 0.5 g/10 mL, brown
εmax
≥300 at 360-375  nm in methanol
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1C(O)=C(C2=CC=CC=C2O)OC3=CC(O)=CC(O)=C31
InChI
1S/C15H10O7.H2O/c16-6-1-2-8(9(18)3-6)15-14(21)13(20)12-10(19)4-7(17)5-11(12)22-15;/h1-5,16-19,21H;1H2
InChI key
MYUBTSPIIFYCIU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Morin hydrate is a yellowish pigment and a fluorescent indicator. It is used for the fluorimetric determination of several metals, mostly aluminum.
Application
Morin has been utilized in fluorescent microscopy as a fluorescent nuclear stain and as an application to detect aluminium in the brain by demonstrating metal salts.
Other Notes
Reagent for the fluorimetric determination of several metals, mostly aluminum.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M4008T451279690
Morin hydrate suitable for microscopy, for the determination of Al, Be, Zn, Ga, In, Sc, 1-2 mol/mol water
Sigma-Aldrich
69870
Morin hydrate
Morin hydrate powder
Sigma-Aldrich
M4008
Morin hydrate
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥85% (HPLC)
assay
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
methanol: 0.5 g/10 mL, brown
solubility
methanol: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Morin hydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
69870-50G04061832794372
69870-5G04061832794396
69870-10G04061833472088