Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 375.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 20 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H12O7.H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;/h1-5,14-19,21H;1H2/t14-,15+;/m0./s1
InChI key
DNQPGSVMBPSRIR-LDXVYITESA-N
Gene Information
mouse ... Hexa(15211)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description An antioxidant flavonoid that scavenges superoxide (1.5 x 10⁵ M⁻¹ s⁻¹) and suppresses the cytotoxicity of superoxide and hydrogen peroxide in Chinese hamster V79 cells. | description analytical standard | description phyproof® Reference Substance |
| form powder | form solid | form - | form powder |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥85% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| application(s) metabolomics | application(s) - | application(s) food and beverages | application(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL | solubility ethanol: 20 mg/mL | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-Taxifolin hydrate
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?