Vai a
M4008
Morin hydrate
antioxidant, powder
Sinonimo/i:
2′,3,4′,5,7-Pentahydroxyflavone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
2 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 41.70
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 90.40
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 90.80
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10O7 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.24 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
207-542-9
MDL number:
Form:
powder
CHF 41.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Morin hydrate, powder
form
powder
Quality Segment
color
yellow
solubility
methanol: 50 mg/mL
SMILES string
O.Oc1ccc(c(O)c1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O7.H2O/c16-6-1-2-8(9(18)3-6)15-14(21)13(20)12-10(19)4-7(17)5-11(12)22-15;/h1-5,16-19,21H;1H2
InChI key
MYUBTSPIIFYCIU-UHFFFAOYSA-N
Application
Morin hydrate has been used:
  • to investigate its antitumor functionality using cell viability and apoptosis assay in human cancer cell lines.
  • as a fluorescence stain to detect aluminum in motor neurons and lumbar cord.
  • to study its protective effect on neuronal hearing loss and on neural stem cells (NSCs) proliferation and differentiation
Biochem/physiol Actions
Morin hydrate is a flavonoid with antioxidant properties. It has been shown to protect cells against oxygen radical damage.[1] Morin not only scavenges oxyradicals, but also moderately inhibits xanthine oxidase, a free-radical generating enzyme.[2] At concentrations of 75-100 micromolar, morin inhibits oxidation of low density lipoprotein (LDL) by free radicals or Cu2+.[3] Morin has been reported to inhibit rat brain phospha­tidyl­inositol­phos­phate kinase activity in vitro and in vivo.[4]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL82601T4512SML0927
Morin hydrate powder
Sigma-Aldrich
M4008
Morin hydrate
Morin phyproof® Reference Substance
PHL82601
Morin
Diapocynin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0927
Diapocynin
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
methanol: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
yellow
color
-
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Morin hydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)