Vai a
51481
N-(3-Hydroxytetradecanoyl)-DL-homoserine lactone
≥96% (HPLC), carbon 64.7-67.3 %
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)tetradecanamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 154.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H33NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.46
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116134
MDL number:
Assay:
≥96% (HPLC)
CHF 154.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
composition
carbon, 64.7-67.3% , nitrogen, 4.0-4.5%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C18H33NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(20)14-17(21)19-16-12-13-23-18(16)22/h15-16,20H,2-14H2,1H3,(H,19,21)
InChI key
IKQUESGRCDRZTI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-(3-Hydroxytetradecanoyl)-DL-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-Acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella, and are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria; for reviews see[1][2][3][4][5]. Bacterial intercellular communication has become a target for the development of new anti-virulence drugs[3], and a research focus for the prevention of biofilm formation[6][7][8].
Quorum-sensing signal generation
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
537276887309945
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥96.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
composition
carbon, 64.7-67.3%
composition
carbon, 63.5-64.9% , nitrogen, 4.4-4.9%
composition
-
composition
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)