Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 187.00 CHF 140.25 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H29NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.41
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116134
MDL number:
CHF 140.25
Prezzo di listinoCHF 187.00Risparmia il 25%Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
composition
carbon, 63.5-64.9% , nitrogen, 4.4-4.9%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(O)CC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C16H29NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(18)12-15(19)17-14-10-11-21-16(14)20/h13-14,18H,2-12H2,1H3,(H,17,19)
InChI key
RGTXFFYJJNWEPV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-(3-Hydroxydodecanoyl)-DL-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-Acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella, and are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria; for reviews see[1][2][3][4][5]. Bacterial intercellular communication has become a target for the development of new anti-virulence drugs[3], and a research focus for the prevention of biofilm formation[6][7][8].
Quorum-sensing signal generation
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay - | assay ≥96% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| composition carbon, 63.5-64.9% , nitrogen, 4.4-4.9% | composition carbon, 64.7-67.3% , nitrogen, 4.0-4.5% | composition - | composition - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?