Vai a
68873
N-(3-Hydroxydecanoyl)-DL-homoserine lactone
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)decanamide, N-[(RS)-3-Hydroxydecanoyl]-DL-homoserine lactone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H25NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.35
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116134
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CC(O)CCCCCCC)NC1C(OCC1)=O
InChI
1S/C14H25NO4/c1-2-3-4-5-6-7-11(16)10-13(17)15-12-8-9-19-14(12)18/h11-12,16H,2-10H2,1H3,(H,15,17)
InChI key
DOICJCCMIBBSOO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-(3-Hydroxydecanoyl)-DL-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-Acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella, and are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria; for reviews see. Bacterial intercellular communication has become a target for the development of new anti-virulence drugs, and a research focus for the prevention of biofilm formation.
Quorum-sensing signal generation
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
537275148107028
description
-
description
≥97% (HPLC)
description
≥96% (HPLC), carbon 64.7-67.3 %
description
≥96% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
-
form
powder or crystals
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)