Vai a
11557
2,2′-azino-bis(acido 3-etilbenzotiazolina-6-solfonico)
chromogenic, ≥98% (HPLC), powder or crystals
Sinonimo/i:
AzBTS-(NH4)2, Diammonio 2,2′-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-solfonato)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 85.70
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H24N6O6S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
548.68
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
250-396-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7329461
CHF 85.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
2,2′-azino-bis(acido 3-etilbenzotiazolina-6-solfonico), ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
impurities
≤6.0% water
solubility
H2O: 10 mg/mL, slightly hazy to clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[NH4+].[NH4+].CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
InChI key
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
Application
Il 2,2′-azino-bis(acido 3-etilbenzotiazolina-6-solfonico) è un substrato della perossidasi adatto all′uso nelle procedure ELISA. Il substrato dà luogo a un prodotto finale solubile di colore verde che può essere identificato con lettura spettrofotometrica a 405 nm. La reazione può essere arrestata con sodio dodecil solfato (SDS) all′1%. Consigliato per procedure ELISA (in micropozzetti); non indicato per applicazioni su membrana.
Il sale di diammonio dell′acido 2,2′-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-solfonico) è stato usato:
  • nel saggio di scavenging dei radicali per testare le proprietà antiossidanti degli estratti di corteccia di Pinus densiflora (PDB)[1]
  • per testare la capacità antiossidante (AOC) di campioni di Aloe vera
  • come substrato per il complesso perossidasi di rafano-streptavidina (HRPO) nel saggio immuno-assorbente legato a enzima (ELISA)[2]
Other Notes
Chromogenic substrate for peroxidase; The ABTS-H2O2-peroxidase system in EIA.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A1888A9941693014
(S)-H8-BINAP technical grade
Sigma-Aldrich
693014
(S)-H8-BINAP
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, slightly hazy to clear
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
deionized water: 100 mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder
form
tablet
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
impurities
≤6.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
wgk
WGK 2
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
308021-1G04061826662250
11557-1G04061835551033