Documenti fondamentali
693014
Sigma-Aldrich
(S)-H8-BINAP
technical grade
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2,2′-Bis(diphenylphospino)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-octahydro-1,1′-binaphthyl
Scegli un formato
50 MG
CHF 94.20
100 MG
CHF 175.00
CHF 94.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 94.20
100 MG
CHF 175.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H40P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
630.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 94.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Stato
powder
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
C1CCc2c(C1)ccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2-c5c6CCCCc6ccc5P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H40P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-12,19-26,29-32H,13-18,27-28H2
ANSOKCGDSQQISA-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago