Vai a
07841
(R)-Mevalonic acid 5-phosphate lithium salt
95% (TLC)
Sinonimo/i:
(R)-3-Hydroxy-3-methyl-5-phosphonooxy-pentanoic acid lithium salt, (R)-5-Phosphomevalonate lithium salt, R-MVAP-Li
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 419.00
CHF 314.25
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13O7P · xLi+
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.14 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
Assay:
95% (TLC)
CHF 314.25
Prezzo di listinoCHF 419.00Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
95% (TLC)
optical activity
[α]/D -3.2±0.5°, c = 0.1 in 0.2 M HCl
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])OCC[C@@](O)(CC(=O)[O-])C
InChI
1S/C6H13O7P/c1-6(9,4-5(7)8)2-3-13-14(10,11)12/h9H,2-4H2,1H3,(H,7,8)(H2,10,11,12)/p-3/t6-/m1/s1
InChI key
OKZYCXHTTZZYSK-ZCFIWIBFSA-K
Application
Mevalonic acid 5-phosphate (M5P) may be used as a reference material in assays for the separation or detection of mevalonic acid 5-phosphate. Mevalonic acid 5-phosphate is the immediate precursor of isopentenyl pyrophosphate (IPP) and the mevalonate pathway which leads to isoprenoid biosynthesis. Mevalonic acid 5-phosphate may be used as a substrate to identify and characterize phosphomevalonate kinase(s).
Biochem/physiol Actions
Metabolite of the mevalonate pathway, which plays a key role in the biosynthesis of sterols, dolichol, heme and ubiquinone. Of interest for research in the disease areas oncology, autoimmune diseases, artherosclerosis and Alzheimer disease, as well as for inherited deficiencies of mevalonate kinase.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
067117984990469
assay
95% (TLC)
assay
≥95.0% (GC), 4-9% (Lithium, ICP)
assay
95% (TLC)
assay
≥96.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]/D -3.2±0.5°, c = 0.1 in 0.2 M HCl
optical activity
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.5 in 1 M HCl
optical activity
-
optical activity
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)