Vai a
06711
D-(−)-Citramalic acid lithium salt
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
(R)-2-Hydroxy-2-methylsuccinic acid lithium salt, D-(−)-2-Methylmalic acid lithium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8O5 · xLi+
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.11 (free acid basis)
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
Beilstein/REAXYS Number:
1723818
Assay:
≥95.0% (GC), 4-9% (Lithium, ICP)
Form:
powder or crystals
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC), 4-9% (Lithium, ICP)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.5 in 1 M HCl
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C5H8O5/c1-5(10,4(8)9)2-3(6)7/h10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChI key
XFTRTWQBIOMVPK-RXMQYKEDSA-N
Biochem/physiol Actions
Citramalate is a biochemical intermediate known to be involved in several aspects of bacterial metabolism, including, among others, the anaerobic metabolism of glutamate via the methylaspartate pathway of Clostridium tetanomorphum[1].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.220857388572764
form
powder or crystals
form
crystals
form
-
form
powder or crystals
assay
≥95.0% (GC), 4-9% (Lithium, ICP)
assay
-
assay
≥95% (HPCE)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
optical activity
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.5 in 1 M HCl
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)