Vai a
07294
O′-(Carboxymethyl)fluoresceinamide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
Sinonimo/i:
[9-(2-Dimethylcarbamoylphenyl)-6-oxo-6H-xanthen-3-yloxy]acetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 516.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H19NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
417.41
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 516.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPCE)
fluorescence
λex 458 nm; λem 520 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C24H19NO6/c1-25(2)24(29)17-6-4-3-5-16(17)23-18-9-7-14(26)11-20(18)31-21-12-15(8-10-19(21)23)30-13-22(27)28/h3-12H,13H2,1-2H3,(H,27,28)
InChI key
IBIKQEXCWKEQLF-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
QBD-AQ-10885LF910147A4108
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 458 nm; λem 520 nm in methanol
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
assay
≥97.0% (HPCE)
assay
-
assay
≥95%
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)