910147
Fluorescein Azide
≥95%
Sinonimo/i:
4-((3-Azidopropyl)carbamoyl)-2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoesäure, 6-Carboxyfluorescein Azide, 6-FAM azide, N-(3-azidopropyl)-3′,6′-dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9′-xanthene]-6-carboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)