Vai a
C8106
Cloruro di calcio
Sinonimo/i:
Calcium chloride dihydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 55.80
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 104.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
CaCl2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.01
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-140-8
MDL number:
Form:
crystals
CHF 55.80
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
agency
USP/NF
Quality Segment
form
crystals
mp
176 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.725801.420021.01867
form
crystals
form
solid
form
solid
form
crystalline, solid
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
500
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
agency
USP/NF
agency
-
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
agency
JP, Ph. Eur., USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
calcium salt
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloruro di calcio
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Maheswari Jayakannan et al.
Journal of experimental botany, 66(7), 1865-1875 (2015-01-24)
The role of endogenous salicylic acid (SA) signalling cascades in plant responses to salt and oxidative stresses is unclear. Arabidopsis SA signalling mutants, namely npr1-5 (non-expresser of pathogenesis related gene1), which lacks NPR1-dependent SA signalling, and nudt7 (nudix hydrolase7), which
M Levi et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 12(9), 1428-1436 (2014-05-09)
Four-factor prothrombin complex concentrates (PCCs), which contain factor II, FVII, FIX, and FX, have shown the potential to reverse the anticoagulant effect of rivaroxaban in healthy volunteers. The purpose of this study was to determine whether a three-factor PCC, which contains
J Philippe et al.
International journal of obesity (2005), 39(2), 295-302 (2014-06-04)
A significant proportion of severe familial forms of obesity remain genetically elusive. Taking advantage of our unique cohort of multigenerational obese families, we aimed to assess the contribution of rare mutations in 29 common obesity-associated genes to familial obesity, and
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C8106-500G04061833521724
C8106-1KG04061833521717
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the weight of the empty container (Tare Weight) for C8106-500G, Sodium carbonate?
    1 answer
    1. This product is packaged in a HPDE bottle. The weight of the bottle is 80 grams.