Documenti
1.72580
SAFC
Cloruro di calcio
extra pure, for table water, FCC, E 509
Sinonimo/i:
Calcium dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CaCl2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero E:
E509
Numero indice EU:
233-140-8
Conformità normativa
FCC
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
176 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
1280 g/L
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Applicazioni
Calcium chloride dihydrate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Note legali
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Cloruro di magnesio extra pure, for table water, FCC, E 511
SAFC
1.72571
Cloruro di magnesio
Cloruro di calcio United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1086436
Cloruro di calcio
Calcium chloride anhydrous, granular ~ 6 - 14 mm
Supelco
1.02392
Calcium chloride
Calcium chloride fused, granular about 0.5-2.0 mm for elementary analysis
Supelco
1.02083
Calcium chloride