1.01867
Cloruro di calcio
crystalline, Ph. Eur., JP, USP, FCC, E 509
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Calcium dichloride
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Forma fisica
crystalline
solid
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
176 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1