Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Linea cellulare di fibrosarcoma murino MCA205, MCA205 mouse fibrosarcoma cell line is an excellent model for studying immune response to tumor cells and the development of targeted cancer immunotherapies.
biological source
mouse
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Fonte:
non-OGM La linea MCA-205 è stata derivata da fibrosarcomi indotti con 3-metilcolantrene in topi C57BL/6. I tumori sono stati mantenuti in vivo tramite trapianti sottocutanei seriali in topi singenici e le sospensioni di singole cellule sono state preparate dai tumori solidi mediante digestione enzimatica [3]. Da queste cellule è stata originata e propagata in vitro la linea cellulare MCA-205.
Application
Cancro
Oncologia
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
• Le cellule sono risultate negative al test per le malattie infettive eseguito con un pannello Mouse Essential CLEAR di Charles River Animal Diagnostic Services.
• L′origine murina delle cellule così come la loro negatività a un′eventuale contaminazione con altre specie, quali ratto, criceto cinese, criceto dorato e primate umano e non umano (NHP), sono accertate tramite il pannello Contamination CLEAR del Charles River Animal Diagnostic Services.
• Le cellule sono negative alla contaminazione da micoplasmi.
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C |
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c