Documenti fondamentali
SCC194
Sigma-Aldrich
Linea cellulare di glioma di topo CT-2A
Mouse
Sinonimo/i:
CT2A
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Linea cellulare di glioma di topo CT-2A, CT-2A mouse glioma cell line is a valuable mouse model for therapeutic research on brain malignancies.
Origine biologica
mouse
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I glioblastomi sono tra le forme più aggressive di cancro, cui si associa una bassa efficacia dei trattamenti e una scarsa probabilità di sopravvivenza. I glioblastomi ricorrenti sono spesso resistenti ai trattamenti chemioterapici di prima linea (1). Allo scopo di sviluppare terapie efficaci, notevole interesse si sta concentrando sullo studio delle forme dei glioblastomi resistenti ai farmaci.
Bibliografia:
1. Weller M, Cloughesy T, Perry JR, and Wick W (2013). Neuro Oncol 15(1): 4-27.
2. Seyfried TN, el-Abbadi M, and Roy ML (1992). Mol Chem Neuropathol 17(2):147-167.
3. Seyfried TN, Mukherjee P (2010). J Oncol 2010:961243 doi.10.1155/2010/961243.
4. Cotterchio M, Seyfried TN (1994). J Lipid Res 35(1): 10-14.
5. Binello E, Qadeer ZA, Kothari HP, Emdad L, Germano IM (2012). J Cancer 3: 166-174.
6. Martinez-Murillo R, Martinez A (2007). Histol Histopathol 22(12): 1309-1326.
7. Zimmerman HM and Arnold H. (1941). Cancer Res 1(12): 919-938.
La linea cellulare CT-2A è derivata da un glioma sottocutaneo murino, non metastatico (astrocitoma). Il tumore originario era stato classificato come scarsamente differenziato, altamente vascolarizzato e ad alto grado di malignità (2). Le cellule CT-2A sono caratterizzate da alti livelli di gangliosidi complessi e da una ridotta distribuzione del ganglioside anti-angiogenico GM3, nonché dalla carenza del soppressore tumorale PTEN/TSC2, una caratteristica presente fino al 70% delle linee cellulari di glioma umano ad alto grado (3,4). I tumori CT-2A sono wild-type per p53 e assommano diverse caratteristiche del glioma umano ad alto grado, tra cui indice mitotico e densità cellulare elevati, polimorfismo nucleare, emorragia, necrosi a pseudo-palizzata e proliferazione microvascolare (5,6).
Fonte:
la linea cellulare parentale CT-2A è stata generata da un astrocitoma maligno formatosi a seguito di impianto del cancerogeno 20-metilcolantrene nel cervello di un topo C57BL/6J (7). Il tumore è stato mantenuto attraverso trapianti intracranici seriali prima dell'isolamento della linea cellulare.
Descrizione della linea cellulare
Cellule tumorali
Applicazioni
Categoria di ricerca
Cancro
Oncologia
Questo prodotto è destinato al commercio e venduto esclusivamente ad istituzioni accademiche per essere impiegato nella ricerca accademica interna secondo i termini dell′“Academic Use Agreement”, come descritto in dettaglio nella documentazione del prodotto. Per informazioni concernenti qualsiasi altro utilizzo, si prega di contattare [email protected].
Qualità
• Ogni microprovetta contiene ≥ 1X106⁶ cellule vitali.
• Le cellule sono risultate negative al test per le malattie infettive eseguito con un pannello Mouse Essential CLEAR di Charles River Animal Diagnostic Services.
• L′origine murina delle cellule così come la loro negatività a un′eventuale contaminazione con altre specie, quali ratto, topo, criceto cinese, criceto dorato e primate umano e non umano (NHP), sono accertate tramite il pannello Contamination CLEAR del Charles River Animal Diagnostic Services.
• Le cellule sono negative alla contaminazione da micoplasmi.
Stoccaggio e stabilità
Conservare in azoto liquido. Dopo lo scongelamento le cellule possono essere mantenute in coltura per almeno 10 passaggi senza alcuna compromissione significativa dell′espressione e della funzionalità dei marcatori cellulari.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
Hyung-Seok Kim et al.
Cancer research, 80(9), 1833-1845 (2020-02-26)
T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing molecule 3 (TIM-3), a potential immunotherapeutic target for cancer, has been shown to display diverse characteristics in a context-dependent manner. Thus, it would be useful to delineate the precise functional features of TIM-3 in a
T N Seyfried et al.
Molecular and chemical neuropathology, 17(2), 147-167 (1992-10-01)
The ganglioside composition of seven experimental brain tumors was examined in C57BL/6J mice. The tumors were produced from 20-methylcholanthrene (20-MC) implantation into either the cerebrum or cerebellum and were maintained in serial transplants through many generations. The tumors studied were
Evelina Blomberg et al.
Neuro-oncology advances, 4(1), vdac148-vdac148 (2022-10-11)
Glioblastoma is the most common brain tumor in adults and virtually incurable. Therefore, new therapeutic strategies are urgently needed. Immune checkpoint inhibition has not shown activity in various phase III trials and intra- as well as intertumoral expression of programmed
David Hou et al.
STAR protocols, 4(2), 102219-102219 (2023-04-21)
A B-cell-based cellular vaccine (BVax), produced from 4-1BBL+ B cells, can select tumor-specific B cells that, upon ex vivo culture, can generate tumor-specific antibodies and activate T cells. Here, we present a protocol to generate a B-cell-based vaccine in a CT2A orthotopic
Aleksei A Stepanenko et al.
Molecular therapy oncolytics, 24, 230-248 (2022-01-25)
Ad5-delta-24-RGD is currently the most clinically advanced recombinant adenovirus (rAd) for glioma therapy. We constructed a panel of fiber-modified rAds (Ad5RGD, Ad5/3, Ad5/35, Ad5/3RGD, and Ad5/35RGD, all harboring the delta-24 modification) and compared their infectivity, replication, reproduction, and cytolytic efficacy