Documenti fondamentali
SCC177
Sigma-Aldrich
TS/A Mouse Mammary Adenocarcinoma Cell Line
Mouse
Sinonimo/i:
TSA
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
TS/A Mouse Mammary Adenocarcinoma Cell Line, TS/A mouse mammary adenocarcinoma cell line is a well characterized and highly published model for breast cancer research.
Origine biologica
mouse
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
TS/A è una linea cellulare di adenocarcinoma mammario di topo altamente metastatico che mostra un marcato grado di eterogeneità morfologica in coltura, con una gamma di tipi cellulari differenziati con morfologia che può variare da epiteliale a fibroblastica (1). Le cellule TS/A esprimono il recettore degli estrogeni e il fattore stimolante le colonie e sono negative per la proteina di adesione ICAM-1 (2,3). La linea cellulare TS/A è un modello cellulare ben caratterizzato e ampiamente pubblicato per lo studio delle metastasi tumorali e dell′eterogeneità cellulare ed è molto usata negli gli studi di terapia genica immunologica (4,5). Viene utilizzata anche come modello murino singenico di tumore al seno.
La linea cellulare TS/A è stata isolata da un adenocarcinoma mammario sorto spontaneamente in un topo femmina BALB/c (1).
Tra i diversi tumori al seno quelli metastatici (stadio IV) sono quelli con tasso di sopravvivenza più basso. Le metastasi possono assumere morfologie diverse nelle loro nuove localizzazioni, il che rende difficile la formulazione della diagnosi e la scelta dei percorsi di trattamento da intrapprendere. Le linee cellulari tumorali che mimano il comportamento dei tumori metastatici in vivo rappresentano quindi degli strumenti fondamentali per la ricerca sul tumore al seno.
Descrizione della linea cellulare
Cellule tumorali
Applicazioni
Categoria di ricerca
Cancro
Oncologia
Questo prodotto è destinato al commercio e venduto esclusivamente ad istituzioni accademiche per essere impiegato nella ricerca accademica interna secondo i termini dell′“Academic Use Agreement”, come descritto in dettaglio nella documentazione del prodotto. Per informazioni concernenti qualsiasi altro utilizzo, si prega di contattare [email protected].
Qualità
• Ogni vial contiene ≥ 1X106⁶ cellule vitali.
• Le cellule sono risultate negative al test per le malattie infettive eseguito con un pannello Mouse Essential CLEAR di Charles River Animal Diagnostic Services.
• L′origine murina delle cellule così come la loro negatività a un′eventuale contaminazione da altre specie, quali ratto, topo, criceto cinese, criceto dorato e primate umano e non umano (NHP), sono accertate tramite il pannello Contamination CLEAR del Charles River Animal Diagnostic Services.
• Le cellule sono negative alla contaminazione da micoplasmi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
G Nicoletti et al.
British journal of cancer, 52(2), 215-222 (1985-08-01)
We investigated the presence of colony-stimulating factor (CSF) in supernatants obtained from TS/A, a new metastatic murine cell line, and from its high-and low-metastatic clonal derivatives (E and F clones, respectively). TS/A cells produced a CSF in vitro that induced
A Allione et al.
Cancer research, 54(23), 6022-6026 (1994-12-01)
To evaluate the efficacy of vaccinations with cytokine-gene-transduced tumor cells, BALB/c mice were challenged with 1 x 10(5) parental cells of a syngeneic adenocarcinoma cell line (TSA-pc). No protection was observed in mice immunized 30 days earlier with 1 x
P Musiani et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 74(1), 146-157 (1996-01-01)
Impressive inhibition of tumor growth has been observed after transduction of cytokine genes into tumor cells. Secreted cytokines do not affect the proliferation of a tumor directly but activate a host immune reaction strong enough to overcome its oncogenic capacity.
Ai Sato et al.
STAR protocols, 2(2), 100488-100488 (2021-05-28)
Here, we describe an immunofluorescence (IF) microscopy-based approach to quantify cytosolic double-stranded DNA molecules in cultured eukaryotic cells upon the selective and specific permeabilization of plasma membranes. This technique is compatible with widefield microscopy coupled with automated image analysis for
F Cavallo et al.
European journal of immunology, 25(5), 1154-1162 (1995-05-01)
Although the transfection of B7-1 cDNA into a few mouse tumor cell lines can induce anti-tumor T cell immunity, its expression alone is ineffective in many other tumor cell lines tested. We were interested to study what factors limit B7-1