Vai a
8.02253
2-Chlorophenol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Chlorophenol, 2-Chloro-1-hydroxybenzene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 33.50
500 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 56.30
2.5 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 136.00
30 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’040.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
2-(Cl)C6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.56
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
202-433-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
CHF 33.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
13.33 hPa ( 51.2 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
550 °C
potency
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
174 °C/1013 hPa
mp
7 °C
transition temp
flash point 64 °C
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
InChI key
ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chlorophenol for synthesis. CAS 95-57-8, chemical formula 2-(Cl)C₆H₄OH.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.262 - 1.265
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.022548.04166224081
2-Bromophenol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.04166
2-Bromophenol
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
85%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
7 °C
mp
-
mp
5 °C
mp
100-104 °C (lit.)
bp
174 °C/1013 hPa
bp
220 °C/1013 hPa
bp
195 °C
bp
263 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
density
1.26 g/cm3 at 45 °C
density
1.63 g/cm3 at 20 °C
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chlorophenol
signalword
Danger
wgk
WGK 2
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64.0 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B