Vai a
8.04166
2-Bromophenol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Bromophenol, 2-Bromo-1-hydroxybenzene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 132.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.01
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
202-432-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
CHF 132.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
liquid
bp
195 °C
mp
5 °C
transition temp
flash point 108 °C
density
1.63 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Brc1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H5BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
InChI key
VADKRMSMGWJZCF-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
802253750778B75808
2-Bromophenol for synthesis
Sigma-Aldrich
804166
2-Bromophenol
2-Chlorophenol for synthesis
Sigma-Aldrich
802253
2-Chlorophenol
4-Bromophenol 99%
Sigma-Aldrich
B75808
4-Bromophenol
description
for synthesis
description
for synthesis
description
95%
description
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.63 g/cm3 at 20 °C
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
bp
195 °C
bp
174 °C/1013 hPa
bp
-
bp
235-236 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
solid
mp
5 °C
mp
7 °C
mp
96-103 °C
mp
61-64 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromophenol
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
107.6 °F - closed cup
flash_point_c
42 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)