8.02254
4-Chlorophenol
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Chlorophenol, 4-Chloro-1-hydroxybenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.15 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
crystals
P. eboll.
220 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 121 °C
Densità
1.26 g/cm3 at 45 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121 °C - closed cup