Vai a
8.00899
Dimethyl malonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Dimethyl malonate, Malonic acid dimethyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH2(COOCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.11
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-597-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
0.15 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
440 °C
potency
5331 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-17.4 % (v/v)
bp
181-183 °C/1013 hPa
mp
-61.9 °C
transition temp
flash point 90 °C
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3
InChI key
BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.151 - 1.155
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.0089869236D97754
Dimethyl azelate analytical standard
Supelco
69236
Dimethyl azelate
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
bp
181-183 °C/1013 hPa
bp
199 °C/1013 hPa
bp
156 °C/20 mmHg (lit.)
bp
199 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
mp
-61.9 °C
mp
-50 °C
mp
-
mp
−51-−50 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
800899100004022536364131
800899010004022536364117
800899050004022536364124