Documenti fondamentali
69236
Supelco
Dimethyl azelate
analytical standard
Sinonimo/i:
Dimethyl nonanedioate, Methyl azelate, Nonanedioic acid dimethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3OCO(CH2)7COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.27
Beilstein:
1710125
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. ebollizione
156 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3
DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)