Vai a
1.16802
Agarose
(low electroendoosmosis) for electrophoresis
Sinonimo/i:
Agarose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41105317
EC Index Number:
232-731-8
NACRES:
NA.31
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
mp
60-90 °C
bulk density
700 kg/m3
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Application
  • Porous Agarose Layered Magnetic Graphene Oxide Nanocomposite for Virus RNA Monitoring in Wastewater.: Introduces a composite material incorporating agarose for enhanced viral RNA capture and detection in environmental samples, highlighting agarose′s utility in public health monitoring (He B et al., 2024).
Analysis Note
Appearance (colour): white
Appearance (description): crystalline powder
Identity (IR-spectrum): passes test
Electroendoosmosis: 0.05 - 0.13
Gel point: 34 - 38 °C
Sulphur (as SO₄): ≤ 0.3 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 1.0 %
Loss on drying (105 °C, 2 h): ≤ 10.0 %
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.168011.01236A2929
Agarose (low electroendoosmosis) for electrophoresis
Millipore
1.16802
Agarose
Agarose (medium electroendoosmosis) for electrophoresis
Millipore
1.16801
Agarose
Agarose for analytical nucleic acid electrophoresis
Millipore
1.01236
Agarose
Agarose For pulsed field electrophoresis running gel
Sigma-Aldrich
A2929
Agarose
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
bulk density
700 kg/m3
bulk density
700 kg/m3
bulk density
700 kg/m3
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarose
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
116802002504022536168173
116802025004022536168180