Vai a
A2929
Agarosio
For pulsed field electrophoresis running gel
Sinonimo/i:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-731-8
NACRES:
NA.25
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
algae (red)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤10% water
EEO
≤0.10
transition temp
gel point 38-43 °C (10% gel)
gel strength
≥2000 g/cm2
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.20%
foreign activity
DNase, RNase, NICKase, none detected
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Application
Especially formulated for fast resolution of large DNA (10-2000 ·kb) by pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) or conventional electrophoresis. Pulsed-field gel electrophoresis was developed in 1984 to deal with "reptation" of large DNA′s whose size surpass the limit of resolution and all migrate at the same rate. Alternately pulsed, orthogonally oriented electric fields are applied across the gel. Every time the direction of the electric field changes, the large DNA′s can no longer migrate until they become reoriented along the new electric field. The time required for reorientation is dependent on the size of the DNA, therefore the DNA is fractionated by size.
Biochem/physiol Actions
Suitable for the separation of high molecular weight DNA. Gels are easy to handle and give faster separation and better resolution of high molecular weight DNA by field inversion electrophoresis than our routine-use agarose.
Features and Benefits
  • Low EEO allows for increased voltages and more rapid DNA migration
  • Greater gel strength allows for stability of lower concentration gels leading to faster DNA migration
  • Gels exhibit low background fluorescence using ethidium bromide staining
Analysis Note
Segue l′elenco delle caratteristiche specificate per il nostro agarosio:
contenuto in solfati - usato come indicatore di purezza, poiché il solfato è il principale gruppo ionico presente.
forza del gel -la forza che deve essere applicata a un gel per provocarne la rottura.
punto di gel - la temperatura alla quale una soluzione acquosa di agarosio gelifica al raffreddamento La transizione dallo stato liquido a gel delle soluzioni di agarosio è soggetto a isteresi, ovvero il punto di gel non coincide con la temperatura di fusione.
Elettroendosmosi (EEO) - indica un movimento di liquido attraverso il gel. I gruppi anionici in un gel di agarosio sono fissati alla matrice e non possono muoversi, mentre i controcationi dissociabili possono migrare verso il catodo nella matrice, dando origine a EEO. Poiché il movimento elettroforetico dei biopolimeri è solitamente diretto verso l'anodo, l'EEO può disturbarne la migrazione a causa della convezione interna.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A0169A2790A9793
Agarosio For pulsed field electrophoresis running gel
Sigma-Aldrich
A2929
Agarosio
Agarosio Type I-A, low EEO
Sigma-Aldrich
A0169
Agarosio
Agarosio Wide range, Molecular Biology
Sigma-Aldrich
A2790
Agarosio
Agarosio High EEO
Sigma-Aldrich
A9793
Agarosio
description
For pulsed field electrophoresis running gel
description
Type I-A, low EEO
description
Wide range, Molecular Biology
description
High EEO
EEO
≤0.10
EEO
0.09-0.13
EEO
≤0.15
EEO
0.23-0.26
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
gel strength
≥2000 g/cm2
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
-
gel strength
≥750 g/cm2 (1% gel)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
foreign activity
DNase, RNase, NICKase, none detected
foreign activity
-
foreign activity
DNase, RNase, none detected
foreign activity
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarosio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)