Documenti fondamentali
1.01236
Millipore
Agarose
for analytical nucleic acid electrophoresis
Sinonimo/i:
Agarose
Scegli un formato
100 G
CHF 297.00
500 G
CHF 983.00
CHF 297.00
Spedizione prevista il22 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 297.00
500 G
CHF 983.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105317
Numero indice EU:
232-731-8
NACRES:
NA.31
CHF 297.00
Spedizione prevista il22 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Punto di fusione
60-90 °C
Densità bulk
700 kg/m3
Attività estranea
DNAses (Exo- and endonucleases), none detected
RNAse, none detected
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Risultati analitici
Appearance (colour): white
Appearance (description): crystalline powder
Electroendoosmosis: 0.05 - 0.13
Gel point: 34 - 38 °C
Sulphur (as SO₄): ≤ 0.14 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 0.4 %
Loss on drying (105 °C, 2 h): ≤ 7.0 %
Performance test (Nucleic acid electrophoresis): passes test
DNases (Exo- and endonucleases): not detectable
RNases: not detectable
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Agarosio Low EEO
Sigma-Aldrich
A0576
Agarosio
Agarosio MP powder, pkg of 100 g (11388983001), pkg of 500 g (11388991001)
Roche
AGRMP-RO
Agarosio MP
Agarose NA Cytiva 17-0554-02, pack of 100 g
GE17-0554-02
Agarose NA
Agarose LE low electroendosmosis
Roche
AGRLE-RO
Agarose LE
Agarosio Special High EEO
Sigma-Aldrich
A5304
Agarosio
Agarosio High EEO
Sigma-Aldrich
A9793
Agarosio
Contenuto correlato
Learn how water impurities can affect DNA and RNA electrophoresis and blotting. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for nucleic acid electrophoresis, Northern and Southern blotting.