Vai a
1.09092
Soluzione di solfato di cerio (IV)
c(Ce(SO₄)₂ * 4 H₂O) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Sinonimo/i:
Solfato di cerio, solfato di cerio(IV)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 153.00
1 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 161.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
CHF 153.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Soluzione di solfato di cerio (IV), c(Ce(SO4)2 * 4 H2O) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
0.4 (20 °C in H2O)
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Rimozione dell'acido umico mediante membrane di acetato di cellulosa innestate con polimetacrilato di metile e sottoposte ad amminazione con tetraetilenpentamina. Questo studio evidenzia l'applicazione di membrane di acetato di cellulosa modificate con polimeri per un'efficiente rimozione degli acidi umici dall'acqua, utilizzando il solfato di cerio (IV) come catalizzatore per avviare il processo di polimerizzazione, che migliora significativamente le prestazioni delle membrane nel trattamento delle acque (Gebru KA et al., 2018).
  • Caratterizzazione e valutazione del rischio ecologico del CeO2 nanoparticolato come catalizzatore di carburanti diesel. Questa ricerca fornisce una caratterizzazione dettagliata del solfato di cerio (IV) utilizzato come precursore del CeO2 nanoparticolato, valutandone i rischi ecologici quando viene applicato come catalizzatore nei carburanti diesel, offrendo approfondimenti circa il suo impatto ambientale (Batley GE et al., 2013).
  • Chemiluminescenza da una reazione di ossidazione della rodamina B con cerio(IV) in un mezzo micellare invertito di cloruro di cetiltrimetilammonio in 1-esanolo-cicloesano/acqua. La ricerca esplora le reazioni di chemiluminescenza potenziata del solfato di cerio (IV), dimostrando il suo ruolo nel migliorare la sensibilità e la specificità dei metodi analitici per la rilevazione dei composti organici (Hasanin TH et al., 2011).
  • Reazioni di chemiluminescenza con complessi di rutenio(II) cationici, neutri e anionici contenenti ligandi disolfonati di 2,2′-bipiridina e batofenantrolina. Il lavoro studia le proprietà di chemiluminescenza di vari complessi di rutenio(II), in cui il solfato di cerio(IV) funge da efficace agente ossidante, evidenziandone il potenziale nelle applicazioni analitiche per la rilevazione e la misurazione di tracce di sostanze biologiche e chimiche (Francis PS et al., 2010).
  • Metodo di chemiluminescenza per la determinazione del piroxicam mediante il potenziamento del sistema tris-(acido 4,7-difenil-1,10-fenantrolindisolfonico) rutenio(II) (RuBPS)-cerio(IV) e sua applicazione. La ricerca presenta una nuova tecnica di chemiluminescenza per la determinazione del piroxicam, utilizzando le proprietà catalitiche del solfato di cerio(IV) per potenziare il segnale di luminescenza, offrendo così uno strumento analitico sensibile per l'analisi farmaceutica (Yu F et al., 2009).
Features and Benefits
Accreditamento:
questa soluzione volumetrica è analizzata dal nostro laboratorio di taratura D-K-15185-01-00 accreditato secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025 per l'analisi delle concentrazioni di quantità di sostanza nelle soluzioni volumetriche dal DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - ente nazionale tedesco di accreditamento). Il certificato di accreditamento è disponibile all′indirizzo www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Le confezioni il cui codice SKU termina con “3”, ad es., xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003, sono SmartChemicals e la loro etichetta è dotata di tag RFID per l′immediato trasferimento dei dati allo strumento. Ulteriori informazioni alla pagina www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Forma liquida
Concentrazione di quantità di sostanza: 0,0995 - 0,1005 mol/L
Incertezza di misura ± 0,0003 mol/L
Tracciabilità agli SRM del NIST
La concentrazione viene determinata mediante titolazione volumetrica ed è riferita a 20°C.
The amount-of-substance concentration of this volumetric solution is traceable to a primary standard reference material (SRM) from the National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 8040 di-sodium oxalate) by means of volumetric standard Iron(II)ethylendiammonium sulfate (article number 1.02402), certified reference material according to ISO 17034, analyzed by our accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany according to DIN EN ISO/IEC 17025. L′incertezza è espressa come incertezza della misura espansa con un fattore di copertura k=2 che abbraccia un livello di confidenza del 95%.
N.B. Il titolo è una fattore di correzione che tiene conto delle variazioni della soluzione volumetrica, dell′apparato di titolazione, della temperatura e di altre condizioni del laboratorio. Per ottenere risultati corretti nella titolazione, si raccomanda di determinare il titolo con l′attrezzatura di laboratorio specifica e in condizioni di laboratorio ben precise, subito dopo avere aperto una nuova bottiglia e poi ad intervalli regolari.
Other Notes
Sostituisce: CX0612-6
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.022741.02273359009
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
Titripur®
product line
EMSURE®
product line
EMSURE®
product line
-
pH
0.4 (20 °C in H2O)
pH
0.5 (20 °C, 207 g/L in H2O)
pH
1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
concentration
0.1 M
concentration
-
concentration
-
concentration
-
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
-
quality
-
quality
-
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Discover the ChemiSphere™ App for secure, contactless reagent data transfer to Metrohm OMNIS titrators, ensuring accuracy, traceability, and efficiency.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
109092100004022536110561
109092100304054839753022
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf