Documenti fondamentali
1.02274
Supelco
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Scegli un formato
25 G
CHF 161.00
100 G
CHF 324.00
250 G
CHF 539.00
CHF 161.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 161.00
100 G
CHF 324.00
250 G
CHF 539.00
About This Item
Formula condensata:
Ce(SO4)2 · 4 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
237-029-5
NACRES:
NA.21
CHF 161.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<1 Pa ( 50 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥98.0% (Ce(SO4)2.4H2O basis, potentiometry)
Stato
solid
Impurezze
≤0.005% Substances insoluble in sulfuric acid
pH
0.5 (20 °C, 207 g/L in H2O)
Punto di fusione
200 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilità
207 g/L
Densità
3.24 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
650‑850 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Ce+3].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[H+]
InChI
1S/Ce.2H2O4S.4H2O/c;2*1-5(2,3)4;;;;/h;2*(H2,1,2,3,4);4*1H2/q+3;;;;;;/p-3
ZBNJQJDKRZKDSV-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (potentiometric, Ce(SO₄)₂· 4 H₂O): ≥ 98.0 %
Substances insoluble in sulfuric acid: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Deepak Kumar Yadav et al.
Nucleic acids research, 48(4), 2091-2106 (2019-12-26)
Staufen1 (STAU1) is a dsRNA binding protein mediating mRNA transport and localization, translational control and STAU1-mediated mRNA decay (SMD). The STAU1 binding site (SBS) within human ADP-ribosylation factor1 (ARF1) 3'UTR binds STAU1 and this downregulates ARF1 cytoplasmic mRNA levels by