Vai a
1677002
USP
Triamcinolone acetonide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
9α-Fluoro-11β,16α,17α,21-tetraidrossi-1,4-pregnadiene-3,20-dione 16,17-acetonide, 9α-fluoro-16α-idrossiprednisolone 16α,17α-acetonide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 412.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H31FO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.50
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
CHF 412.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
triamcinolone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5OC(C)(C)O[C@@]45C(=O)CO
InChI
1S/C24H31FO6/c1-20(2)30-19-10-16-15-6-5-13-9-14(27)7-8-21(13,3)23(15,25)17(28)11-22(16,4)24(19,31-20)18(29)12-26/h7-9,15-17,19,26,28H,5-6,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1
InChI key
YNDXUCZADRHECN-JNQJZLCISA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto, consultate il sito di tale Farmacopea.
Application
Triamicinolone acetonide standard di riferimento USP per test e saggi di qualità specificati.
Utilizzato inoltre per preparare soluzioni per test di idoneità del sistema, soluzioni standard e soluzioni madre standard per saggi, analisi di impurezze e test delle prestazioni secondo quanto prescritto dalle monografie della Farmacopea degli Stati Uniti qui segnalate
  • Triamicinolone esacetonide
  • Triamicinolone Acetonide sospensione iniettabile
  • Triamicinolone acetonide spray nasale
Analysis Note
Questi prodotti sono per test e analisi soltanto. Non possono essere somministrati a umani o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di nessun genere.  ​
Other Notes
Si potrebbero applicare restrizioni alle vendite
Si potrebbero applicare restrizioni alle vendite.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T1900000BP339PHR1701
Triamcinolone acetonide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1677002
Triamcinolone acetonide
Triamcinolone acetonide European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1900000
Triamcinolone acetonide
Triamcinolone acetonide British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP339
Triamcinolone acetonide
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
triamcinolone
API family
triamcinolone
API family
triamcinolone
API family
triamcinolone
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triamcinolone acetonide
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Triamcinolone Acetonide Injectable Suspension
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(3), 4490-4490 (2020)
Triamcinolone Acetonide Nasal Spray
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(5) (2021)
Triamcinolone Hexacetonide
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 36(5), 4492-4492 (2020)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1677002-500MG04061838749666