BP339
Triamcinolone acetonide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
9α-Fluoro-11β,16α,17α,21-tetraidrossi-1,4-pregnadiene-3,20-dione 16,17-acetonide, 9α-fluoro-16α-idrossiprednisolone 16α,17α-acetonide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
triamcinolone
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5OC(C)(C)O[C@@]45C(=O)CO
InChI
1S/C24H31FO6/c1-20(2)30-19-10-16-15-6-5-13-9-14(27)7-8-21(13,3)23(15,25)17(28)11-22(16,4)24(19,31-20)18(29)12-26/h7-9,15-17,19,26,28H,5-6,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1
YNDXUCZADRHECN-JNQJZLCISA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti