Vai a
1601725
USP
Residual Solvent Class 2 - Nitromethane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Nitromethane solution, Nitromethane in dimethyl sulfoxide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
3 x 1.2 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 350.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
CH3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.04
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 350.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[N+](=O)([O-])C
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
InChI key
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Residual Solvent Class 2 - Nitromethane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
27042336055473478
Nitromethane suitable for HPLC, ≥96%
Sigma-Aldrich
270423
Nitromethane
Nitromethane ACS reagent, ≥95%
Sigma-Aldrich
360554
Nitromethane
Nitromethane puriss., absolute, over molecular sieve, ≥98.5% (GC)
Sigma-Aldrich
73478
Nitromethane
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
HPLC grade
grade
ACS reagent
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87.00 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1601725-3X1.2ML04061837843310