Documenti fondamentali
73478
Sigma-Aldrich
Nitromethane
puriss., absolute, over molecular sieve, ≥98.5% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.04
Beilstein:
1698205
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Saggio:
≥98.5% (GC)
P. ebollizione:
101.2 °C (lit.)
Tensione di vapore:
2.7 mmHg
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2.7 mmHg
Grado
absolute
puriss.
Saggio
≥98.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
784 °F
Qualità
over molecular sieve
Limite di esplosione
7.3 %, 33 °F
Impurezze
≤0.01% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.382 (lit.)
n20/D 1.382
pH
6.4 (20 °C, 0.01 g/L)
P. ebollizione
101.2 °C (lit.)
Punto di fusione
−29 °C (lit.)
Densità
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Nitromethane is an aliphatic nitro compound.[1] It undergoes Michael addition reaction with chalcones in the presence of cinchona alkaloid-derived chiral bifunctional thiourea organocatalyst.[2] Its conversion to N2 in the presence of Co-ZSM5 (Zeolite Socony Mobil-5) has been studied.[3]
Applicazioni
Nitromethane may be employed in the preparation of cobalt cage complexes.[4]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Metanolo anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
322415
Metanolo
The catalytic chemistry of nitromethane over Co-ZSM5 and other catalysts in connection with the methane-NOxSCR reaction.
Cowan AD, et al.
J. Catal., 176(2), 329-343 (1998)
Metal ion encapsulation: cobalt cages derived from polyamines, formaldehyde, and nitromethane.
Geue RJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 106(19), 5478-5488 (1984)
Loay Awad
Experimental and therapeutic medicine, 19(3), 1835-1843 (2020-02-28)
Chemotherapy and radiation are unable to eliminate all cancer cells, particularly apoptosis-resistant cancer cells, despite their ability to kill cancer cluster cells. Thus, it is important to identify methods that eliminate all cancer cells in order to prevent relapse. Salinomycin
Benedek Vakulya et al.
Organic letters, 7(10), 1967-1969 (2005-05-07)
Cinchona alkaloid-derived chiral bifunctional thiourea organocatalysts were synthesized and applied in the Michael addition between nitromethane and chalcones with high ee and chemical yields.
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 696-696 (1994)