Vai a
1576763
USP
Propylene glycol dilaurate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Dodecanoic acid 1-methyl-1,2-ethanediyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 190.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H52O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
440.70
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 190.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
propylene glycol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O(C(COC(=O)CCCCCCCCCCC)C)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H52O4/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-26(28)30-24-25(3)31-27(29)23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h25H,4-24H2,1-3H3
InChI key
WITKSCOBOCOGSC-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Propylene glycol dilaurate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y0000318CDS0036801576796
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
API family
propylene glycol
API family
propylene glycol
API family
-
API family
propylene glycol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1576763-500MG04061833854198