Documenti fondamentali
1576708
USP
Propilenglicole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,2-propandiolo, Propilenglicole
Scegli un formato
5 X 1 ML
CHF 557.00
CHF 557.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 X 1 ML
CHF 557.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.09
Beilstein:
1340498
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 557.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
2.62 (vs air)
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
propylene glycol
Temp. autoaccensione
779 °F
Limite di esplosione
12.5 %
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
187 °C (lit.)
Punto di fusione
−60 °C (lit.)
Densità
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto, consultate il sito di tale Farmacopea.
Applicazioni
Glicole propilenico standard di riferimento USP per test e saggi di qualità specificati.
Usato anche per la preparazione di soluzioni standard, soluzioni madre standard, soluzioni per test di idoneità del sistema e soluzioni di sensibilità per dosaggi e analisi di impurezze secondo quanto descritto nelle seguenti monografie della Farmacopea degli Stati Uniti (USP):[1]
  • Glicole propilenico dilaurato
    • Iniezione di fentoina sodica [2]
    • Idrossipropil betadex [3]
    • Glicole butilenico [4]
  • Risultati analitici
    Questi prodotti sono destinati unicamente all′uso per test e saggi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.​
    Altre note
    Si potrebbero applicare restrizioni alle vendite.
    Codice della classe di stoccaggio
    10 - Combustible liquids
    WGK 1
    Punto d’infiammabilità (°F)
    219.2 °F - closed cup
    Punto d’infiammabilità (°C)
    104 °C - closed cup
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)
    Visita l’Archivio dei documenti
    I clienti hanno visto anche
    Slide 1 of 10
    1 of 10
    1,2-propandiolo analytical standard
    Supelco
    12279
    1,2-propandiolo
    1,2-Propanediol EMPLURA®
    Supelco
    8.22324
    1,2-Propanediol
    1,2-propandiolo EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
    SAFC
    1.07478
    1,2-propandiolo
    Glicerina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
    USP
    1295607
    Glicerina
    Dietilenglicole Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
    Supelco
    PHR1045
    Dietilenglicole
    1,2-propandiolo puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
    Sigma-Aldrich
    82280
    1,2-propandiolo
    1,2-propandiolo British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    BP868
    1,2-propandiolo
    Butylene Glycol
    United States Pharmacopeia and National Formulary
    United States Pharmacopeia, 39(5), 5653-5653 (2020)
    Propylene Glycol Dilaurate
    United States Pharmacopeia and National Formulary
    United States Pharmacopeia, 35(3), 5989-5989 (2013)
    Hydroxypropyl Betadex
    United States Pharmacopeia and National Formulary
    United States Pharmacopeia, 32(5), 5818-5818 (2020)
    Phenytoin Sodium Injection
    United States Pharmacopeia and National Formulary
    United States Pharmacopeia, 46(5), 3534-3534 (2020)
    J S LaKind et al.
    Critical reviews in toxicology, 29(4), 331-365 (1999-08-18)
    The purpose of this article is to review and interpret the scientific literature on the mammalian toxicity of ethylene glycol (EG) and propylene glycol (PG), with the goal of comparing the toxicity of the two chemicals. This type of review