Vai a
1478200
USP
Oleyl oleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Oleic acid oleyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
0.5 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 401.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H68O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
532.92
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
CHF 401.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
oleyl oleate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C36H68O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-38-36(37)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-35H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
InChI key
BARWIPMJPCRCTP-CLFAGFIQSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Oleyl oleate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1478174O33801266609
Oleyl oleate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1478200
Oleyl oleate
Oleyl Oleate 95 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1478174
Oleyl Oleate 95
Oleyl oleate ≥99%
Sigma-Aldrich
O3380
Oleyl oleate
Ethyl oleate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1266609
Ethyl oleate
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
oleyl oleate
API family
-
API family
-
API family
ethyl oleate
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oleyl oleate
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
452.3 °F
flash_point_c
233.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1478200-0.5ML04061837843068