Merck
1478174
USP
Oleyl Oleate 95
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Oleyl oleate, Oleic acid oleyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H68O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
532.92
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C36H68O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-38-36(37)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-35H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
InChI key
BARWIPMJPCRCTP-CLFAGFIQSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis. USP issued SDS can be found here
Application
Oleyl Oleate 95 USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
452.3 °F
flash_point_c
233.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)