Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 541.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
API family
mifepristone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CCC3=C1[C@H](C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@@]4(O)C#CC)c5ccc(cc5)N(C)C
InChI
1S/C29H35NO2/c1-5-15-29(32)16-14-26-24-12-8-20-17-22(31)11-13-23(20)27(24)25(18-28(26,29)2)19-6-9-21(10-7-19)30(3)4/h6-7,9-10,17,24-26,32H,8,11-14,16,18H2,1-4H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1
InChI key
VKHAHZOOUSRJNA-GCNJZUOMSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908), PGR(5241)
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| format neat | format - | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| API family mifepristone | API family - | API family rimexolone | API family - |
| Gene Information human ... NR3C1(2908), PGR(5241) | Gene Information human ... AR(367), ESR1(2099), ESR2(2100), HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363), NR3C1(2908), NR3C2(4306), PGR(5241) | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1443759-200MG | 04061833852316 |