Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 372.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
methylsulfonylmethane
manufacturer/tradename
USP
bp
238 °C (lit.)
mp
107-109 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI key
HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade Molecular Biology | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) USP Biologics |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| API family methylsulfonylmethane | API family - | API family methylsulfonylmethane | API family - |
| bp 238 °C (lit.) | bp 189 °C (lit.) | bp 238 °C (lit.) | bp 80 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylsulfonylmethane
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1437600-200MG | 04061838735133 |