Vai a
D8418
Dimetil solfossido
Molecular Biology
Sinonimo/i:
DMSO per biologia molecolare, Metilsolfinilmetano, Metilsolfossido, DMSO
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2SO
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.13
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-664-3
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Assay:
≥99.9%
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
DNA sequencing: suitable, PCR: suitable, transfection: suitable
Bp:
189 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
product line
BioReagent
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
shelf life
Recommended retest period - 2 years
expl. lim.
42 %, 63 °F
technique(s)
DNA sequencing: suitable, PCR: suitable, transfection: suitable
impurities
≤0.001 meq/g Titratable acid, ≤0.1% water (Karl Fischer)
color
colorless
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
solubility
H2O: miscible (completely)
density
1.10 g/mL (lit.)
absorption
passes test
suitability
suitable for molecular biology
foreign activity
DNase and RNase, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Caratteristiche e pregi:
  • adatto per applicazioni di biologia molecolare
  • DMSO privo di nucleasi
  • Privo di DNasi, RNasi, proteasi e fosfatasi
  • DMSO per biologia molecolare
Il dimetilsolfossido (DMSO) è un reagente organico altamente polare con eccezionali proprietà solventi sia nei confronti delle sostanze organiche, sia di quelle inorganiche.
Questo prodotto è di grado “Biologia molecolare” e quindi adatto per applicazioni di biologia molecolare. E′ stato testato per la presenza di nucleasi e proteasi.
Application
Il DMSO (dimetilsolfossido) è un solvente organico aprotico altamente polare con molte applicazioni in chimica organica e in biologia molecolare. Il DMSO viene comunemente utilizzato in applicazioni quali:
  • la reazione a catena della polimerasi (PCR)
  • l′ amplificazione di librerie di cDNA
  • il sequenziamento del DNA
  • il tampone di caricamento per colonna per l′isolamento di RNA con coda di poli A (poli (A) + RNA)
  • il tampone per la trasformazione di E. coli competenti
  • nei protocolli per la trasfezione
Il dimetilsolfossido è utilizzato:
  • come solvente degli oligonucleotidi negli spotted microarrays[1]
  • come solvente durante l'analisi di microarray di miRNA e nella real-time PCR quantitativa (qRT-PCR)
  • per la lisi cellulare durante il test MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio bromuro)
  • per la preparazione della soluzione madre durante la valutazione citofluorimetrica del MMP (potenziale di membrana mitocondriale)
  • come crioprotettore nella conservazione di linee cellulari umane e animali e di batteriofagi λ congelati
Per preparare una soluzione di DMSO sterilizzata per filtrazione, si consiglia l′utilizzo di una membrana in PTFE o nylon. Le membrane in acetato di cellulosa non sono invece raccomandate.
Features and Benefits
Prodotto privo di Dnasi, Rnasi, fosfatasi e proteasi.
Disclaimer
Si sottoraffredda facilmente e rifonde lentamente a temperatura ambiente. Il prodotto solidificato può liquefarsi nuovamente senza subire danni se riscaldato a temperatura ambiente.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1309D917094563
Dimethyl Sulfoxide Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1309
Dimethyl Sulfoxide
Dimetil solfossido analytical standard
Supelco
94563
Dimetil solfossido
description
Molecular Biology
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
PCR Reagent
description
analytical standard
technique(s)
transfection: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
assay
≥99.9%
assay
-
assay
≥99.5%
assay
≥99.95% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
Molecular Biology
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
-
grade
analytical standard
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
-
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
H2O: miscible (completely)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimetil solfossido
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–10 of 19 Questions  
  1. Is this product anhydrous?
    1 answer
    1. This product is not anhydrous. The maximum allowable water content is < 0.1%. Please see the link below to review an anhydrous product option.
      276855
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/276855
      Helpful?
  2. May I know the concentration (mg/ml) for DMSO (cat no. D8418)?
    1 answer
    1. This product is supplied as a neat or pure liquid with a density of 1.10 g/mL and a molecular weight of 78.13 g/mol. The minimum purity is 99.9%, thus the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity is 14.1 M.
      Helpful?
  3. Is Product D8418, Dimethyl sulfoxide, also compatible with PET material?
    1 answer
    1. Yes, Dimethyl sulfoxide (DMSO) is generally considered to be compatible with Polyethylene terephthalate (PET) material. The following information can be found on the Product Data Sheet:
      -Compatible: LDPE, HDPE, polypropylene, PPCO (polypropylene copolymer), polymethylpentene, nylon, teflon FEP
      -Moderately compatible: polystyrene, ECTFE/ETFE
      -Incompatible: polysulfone, flexible and rigid PVC tubing, polycarbonate
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/944/265/d2650pis.pdf
      Helpful?
  4. Is this product sterile?
    1 answer
    1. This product is not sterile. To prepare a sterile filtered DMSO solution, it is recommended to use a Teflon, polypropylene, or nylon membrane. See products D2650 or D2438 for sterile DMSO product options. Please review these products at the links provided below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2650
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2438
      Helpful?
  5. What can I use to solubilize Product D8418, Dimethyl sulfoxide?
    1 answer
    1. This product is miscible in water (1 mL DMSO + 1 mL H2O), yielding a clear, colorless solution. DMSO is a very hygroscopic liquid and should protected from exposure to moisture. DMSO is also miscible with ethanol, acetone, ether, benzene, and chloroform.
      Helpful?
  6. I received Product D8418, Dimethyl sulfoxide, as a frozen solid. But isn't it supposed to be in the liquid state?
    1 answer
    1. DMSO super cools easily and remelts slowly at room temperature. The product may arrive as a solid instead of a liquid. The solidified product can be reliquified by warming to room temperature without detriment to the product.
      Helpful?
  7. Dimethyl sulfoxide (DMSO) should be a liquid.  Why did it arrive as a solid?
    1 answer
    1. DMSO supercools easily, and re-melts slowly at room temperature. The melting point is 16-19 °C. The solidified product can be re-liquefied by warming to room temperature without detriment to the product.
      Helpful?
  8. What is the molarity of DMSO?
    1 answer
    1. DMSO will have a molarity of 14.1M, based on a density of 1.1 g/mL and a molecular weight of 78.13 g/mol.
      Helpful?
  9. Why is Product D8418, Dimethyl sulfoxide, considered as an exceptional organic solvent?
    1 answer
    1. Dimethyl sulfoxide (DMSO) is a highly polar organic reagent that has exceptional solvent properties for organic and inorganic chemicals.
      Helpful?
  10. Where does DMSO come from?
    1 answer
    1. DMSO is known to have been isolated from tree bark in the past. It is now a commericially synthesized solvent.
      Helpful?
1–10 of 19 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews