Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 491.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
API family
lactose
manufacturer/tradename
USP
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-/m0/s1
InChI key
DKXNBNKWCZZMJT-JVCRWLNRSA-N
General description
Application
- Lactulose Concentrate
- Lactulose Solution
- Galactose
- Compressible Sugar
- Sugar Spheres
- Confectioner′s Sugar
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM |
| API family lactose | API family lactose | API family lactose | API family lactose |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1356676-100MG | 04061838730824 |