Vai a
1356701
USP
Lattosio
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
D-lattosio, Α-lattosio monoidrato, β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-galattopiranosil-D-glucosio, Zucchero del latte
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 621.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.31
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3768231
eCl@ss:
25140904
CHF 621.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
lactose
manufacturer/tradename
USP
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
InChI key
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
General description
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito della Farmacopea emittente.
Il lattosio monoidrato è il monoidrato dell′O-β-d-galactopiranosil-(1→4)-α-D-glucopiranosio.
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Application
Lattosio monoidrato standard di riferimento USP per test e saggi di qualità specificati.
Usato anche per la preparazione di soluzioni standard per saggi di identificazione mediante cromatografia su strato sottile (TLC) secondo quanto descritto nelle seguenti monografie della Farmacopea degli Stati Uniti (USP):
  • Lattosio monoidrato
  • Galattosio
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati unicamente all′uso per test e saggi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.​
Other Notes
Si potrebbero applicare restrizioni alle vendite.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y000175061341L254
Lattosio United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1356701
Lattosio
D-lattosio European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001750
D-lattosio
D-lattosio tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
61341
D-lattosio
D-lattosio ACS reagent
Sigma-Aldrich
L254
D-lattosio
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
tested according to Ph. Eur.
description
ACS reagent
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
ACS reagent
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
agency
USP
agency
-
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
API family
lactose
API family
lactose
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lattosio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)