Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 125 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 448.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
0.02 mmHg ( 20 °C)
expl. lim.
7.4 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
InChI key
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade GMP | grade - | grade - |
| format neat | format - | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) liquid formulation | application(s) - | application(s) - |
| mp −40 °C (lit.) | mp −40 °C (lit.) | mp −40 °C (lit.) | mp −40 °C (lit.) |
| expl. lim. 7.4 % | expl. lim. 7.4 % | expl. lim. 7.4 % | expl. lim. 7.4 % |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexylene glycol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1308200-125MG | 04061833831199 |