1.37126
Hexylene glycol
EMPROVE® EXPERT, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
1,1,3-Trimethyltrimethylenediol, 2,4-Dihydroxy-2-methylpentane, 2-Methyl-2,4-pentanediol, 2-Methylpentane-2,4-diol, Diolane, Isol, (±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
GMP
Livello qualitativo
agenzia
NF
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
0.02 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
7.4 %
Impurezze
low bacterial content
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. eboll.
197 °C (lit.)
Punto di fusione
−40 °C (lit.)
Densità
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Especially if you are advancing through clinical phases, changing regulatory requirements canraise several questions.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Confezionamento
1.37126.5000 // 5 liter // Stainless steel drum
1.37126.9020 // 20 liter // Stainless steel drum
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup