Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 15 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’310.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
API family
fluticasone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
F[C@]21[C@H](C[C@@]3([C@@]([C@@H](CC3C2C[C@@H](C4=CC(=O)C=CC41C)F)C)(OC(=O)CC)C(=O)SC)C)O
InChI
1S/C25H32F2O5S/c1-6-20(30)32-25(21(31)33-5)13(2)9-15-16-11-18(26)17-10-14(28)7-8-22(17,3)24(16,27)19(29)12-23(15,25)4/h7-8,10,13,15-16,18-19,29H,6,9,11-12H2,1-5H3/t13-,15?,16?,18+,19+,22?,23+,24+,25+/m1/s1
InChI key
DRXCUKXWTNOXTD-XTVONRPDSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| API family fluticasone | API family fluticasone | API family fluticasone | API family fluticasone |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1285829-15MG | 04061833830680 |