Vai a
1285818
USP
Fluticasone propionate Related Compound J
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
6α, 9α-Difluoro-11β,17α-dihydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
15 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’310.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26F2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.42
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’310.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
fluticasone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]([C@@H](C4)C)(O)C(=O)O)(C[C@@H]2O)C)C[C@@H](C3=CC(=O)C=C[C@@]31C)F
InChI
1S/C21H26F2O5/c1-10-6-12-13-8-15(22)14-7-11(24)4-5-18(14,2)20(13,23)16(25)9-19(12,3)21(10,28)17(26)27/h4-5,7,10,12-13,15-16,25,28H,6,8-9H2,1-3H3,(H,26,27)/t10-,12+,13+,15+,16+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI key
QSVBUQTYFQFEHC-IDIDPBNYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
12858291285873Y0001754
Fluticasone propionate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1285873
Fluticasone propionate
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
fluticasone
API family
fluticasone
API family
fluticasone
API family
fluticasone
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)