Vai a
1061901
USP
Alcool benzilico
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Fenilemetanolo, idrossimetil-benzene, Benzenmetanolo
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 412.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H5CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.14
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
878307
eCl@ss:
39023110
CHF 412.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
13.3 mmHg ( 100 °C), 3.75 mmHg ( 77 °C)
API family
benzalkonium chloride
autoignition temp.
817 °F
shelf life
~3 yr
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
General description
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto, consultate il sito di tale Farmacopea.
Application
Alcol benzilico standard di riferimento USP per test e saggi di qualità specificati.
Usato anche per la preparazione di preparazioni standard, soluzioni e soluzioni madre per test di idoneità del sistema, soluzioni madre standard per saggi e analisi di impurezze secondo quanto descritto nelle monografie della Farmacopea degli Stati Uniti (USP) qui segnalate:
  • Midazolam iniezione
  • Famotidina iniezione
  • Enalaprilato iniezione
  • Cisatracurium besilato iniezione
  • Fisostigmina salicilato iniezione
Inoltre, viene usato per preparare una soluzione di standard interno utilizzando la gascromatografia abbinata ad un rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID), conformemente al pertinente capitolo della Farmacopea degli Stati Uniti (USP).
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Other Notes
Si potrebbero applicare restrizioni alle vendite.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.009811.371201.00987
Benzyl alcohol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1061901
Benzyl alcohol
Benzyl alcohol EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
SAFC
1.00981
Benzyl alcohol
Benzyl alcohol EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, NF
SAFC
1.37120
Benzyl alcohol
Benzyl alcohol EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
SAFC
1.00987
Benzyl alcohol
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
shelf life
~3 yr
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
vapor pressure
13.3 mmHg ( 100 °C), 3.75 mmHg ( 77 °C)
vapor pressure
13.3 mmHg ( 100 °C), 3.75 mmHg ( 77 °C)
vapor pressure
13.3 mmHg ( 100 °C), 3.75 mmHg ( 77 °C)
vapor pressure
0.07 hPa ( 20 °C), 13.3 mmHg ( 100 °C), 3.75 mmHg ( 77 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alcool benzilico
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
213.8 °F - DIN 51758
flash_point_c
101 °C - DIN 51758
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Commandez parmi une large gamme d'étalons de référence primaires hautement caractérisés, à utiliser avec les monographies USP-NF pour les essais de substances médicamenteuses et de formes galéniques, d'excipients pharmaceutiques, d'ingrédients alimentaires et de compléments alimentaires.
Bestellen Sie aus einer breiten Palette hochgradig charakterisierter Materialien als primäre Referenzstandards zur Verwendung mit USP-NF-Monographien für die Prüfung von Arzneistoffen und Darreichungsformen, pharmazeutischen Hilfsstoffen, Lebensmittelinhaltsstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln.
Un ampio assortimento di standard di riferimento primari altamente caratterizzati da utilizzare seguendo i metodi monografici di USP-NF per l’analisi di principi attivi e forme di dosaggio, di eccipienti farmaceutici, ingredienti e integratori alimentari.
Visualizza tutti i contenuti correlati
Physostigmine Salicylate Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 30(6), 3535-3535 (2018)
Midazolam Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 34(3), 2953-2953 (2018)
Cisatracurium Besylate Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(5), 1028-1028 (2020)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1061901-500MG04061838673701