Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
2.5 L | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 112.00 |
25 L | ||
190 L |
Informazioni su questo articolo
CHF 112.00
agency
ChP, JP, NF, Ph. Eur., BP
Quality Segment
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
0.07 hPa ( 20 °C), 13.3 mmHg ( 100 °C), 3.75 mmHg ( 77 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
98.0-100.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
435 °C (DIN 51794), 817 °F
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
transition temp
flash point 101 °C (DIN 51758)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
General description
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Application
L′alcol benzilico di grado speciale Emprove® EXPERT è un prodotto eccezionalmente puro con soglie delle specifiche di impurezza inferiori addirittura agli attuali requisiti previsti dalle farmacopee designate. Questo prodotto è quindi particolarmente adatto alle applicazioni ad alto rischio o ad altri scopi che richiedano una qualità eccellente.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency BP, JP, Ph. Eur., ChP, NF | agency ChP, JP, NF, Ph. Eur. | agency BP, JP, NF, Ph. Eur. | agency EP Reference Standard |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| assay 98.0-100.5% (GC) | assay ≥98% (GC), ≥98.0-100.5% (titration) | assay - | assay - |
| density 1.045 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.045 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.045 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.045 g/mL at 25 °C (lit.) |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alcool benzilico
signalword
Warning
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
213.8 °F - DIN 51758
flash_point_c
101 °C - DIN 51758
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..