Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’080.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.24
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiAPI family
atenolol
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)Cc1ccc(cc1)OCC(O)CO
InChI
1S/C11H15NO4/c12-11(15)5-8-1-3-10(4-2-8)16-7-9(14)6-13/h1-4,9,13-14H,5-7H2,(H2,12,15)
InChI key
CQOQCZLTCMUVMX-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Atenolol Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
- Atenolol
- Atenolol Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical (small molecules) | application(s) pharmaceutical (small molecules) | application(s) pharmaceutical (small molecules) | application(s) pharmaceutical (small molecules) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| packaging pkg of 25 mg | packaging pkg of 50 mg | packaging pkg of 25 mg | packaging pkg of 25 mg |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| API family atenolol | API family atenolol | API family atenolol | API family atenolol |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1044265-25MG | 04065265032582 |