Vai a
1044287
USP
Atenolol Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’080.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.69
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’080.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
atenolol
form
solid
manufacturer/tradename
USP
SMILES string
ClCC(O)COc1ccc(cc1)CC(=O)N
InChI
1S/C11H14ClNO3/c12-6-9(14)7-16-10-3-1-8(2-4-10)5-11(13)15/h1-4,9,14H,5-7H2,(H2,13,15)
InChI key
OQFMSHFNOSFLJU-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Atenolol Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
104425410442651044276
form
solid
form
-
form
-
form
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
API family
atenolol
API family
atenolol
API family
atenolol
API family
atenolol
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)